Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Uigennemsigtig hvid
Opfylder kravene fra forskellige brancher
301.00 DKK - 1240.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
---|---|
Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
Farve | Hvid |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Indvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Maksimalt tryk | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Indvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Maksimalt tryk | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
11717529
|
Masterflex™
06424-66 |
3 mm | 6.4 mm | 9 psi |
420.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11783149
|
Masterflex™
06424-69 |
4.8 mm | 11.1 mm | 22 psi |
1240.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11797509
|
Masterflex™
06424-60 |
4.8 mm | 2.4 mm | 31 psi |
301.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11757529
|
Masterflex™
06424-75 |
7.9 mm | 11.1 mm | 10 psi |
704.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11767529
|
Masterflex™
06424-76 |
7.9 mm | 12.7 mm | 16 psi |
899.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11777529
|
Masterflex™
06424-12 |
9.6 mm | 12.7 mm | 10 psi |
782.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11787529
|
Masterflex™
06424-79 |
9.6 mm | 15.9 mm | 14 psi |
1230.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11787509
|
Masterflex™
06424-59 |
0.51 mm | 2.1 mm | 2 bar |
386.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11727529
|
Masterflex™
06424-71 |
6.4 mm | 9.6 mm | 12 psi |
704.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11707519
|
Masterflex™
06424-62 |
1.6 mm | 3.2 mm | 1 bar |
379.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11797519
|
Masterflex™
06424-67 |
3 mm | 6.4 mm | 21 psi |
414.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11747529
|
Masterflex™
06424-74 |
6.4 mm | 12.7 mm | 17 psi |
1175.00 DKK
7.5m |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Description
Opfylder kravene fra forskellige brancher
- Ideel til generelle formål, engangsbrug og udvidede væskebaner
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Specifications
Autoklaverbar | |
-45 °C | |
Hvid |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Uigennemsigtig hvid