Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Uigennemsigtig hvid
Artikelnummer. 11787509
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Maksimalt tryk:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Artikelnummer. 11787509
Brand: Masterflex™ 0642459
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfylder kravene fra forskellige brancher
  • Ideel til generelle formål, engangsbrug og udvidede væskebaner
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI krav, FDA, GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,51 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 2,1 mm
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne og lang levetid, biologisk, farmaceutisk, bioteknologi
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 2 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C