Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Uigennemsigtig hvid
Beskrivelse
Opfylder kravene fra forskellige brancher
- Ideel til generelle formål, engangsbrug og udvidede væskebaner
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Harpiks møder USP Klasse VI krav. Rør er fremstillet iht GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Til brug med (applikation) | Labanvendelser til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |