Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Uigennemsigtig hvid
Artikelnummer. 11777529
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Maksimalt tryk:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk unitSize
11777529 9,6 mm 12,7 mm 10 psi 7.5m
11717529 3 mm 6,4 mm 9 psi 7.5m
11783149 4,8 mm 11,1 mm 22 psi Hver
11797509 4,8 mm 2,4 mm 31 psi 7.5m
11757529 7,9 mm 11,1 mm 10 psi 7.5m
11767529 7,9 mm 12,7 mm 16 psi 7.5m
11787529 9,6 mm 15,9 mm 14 psi 7.5m
11787509 0,51 mm 2,1 mm 2 bar 7.5m
11727529 6,4 mm 9,6 mm 12 psi 7.5m
11707519 1,6 mm 3,2 mm 1 bar 7.5m
11797519 3 mm 6,4 mm 21 psi 7.5m
11747529 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11777529 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0642412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfylder kravene fra forskellige brancher
  • Ideel til generelle formål, engangsbrug og udvidede væskebaner
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance Harpiks møder USP Klasse VI krav. Rør er fremstillet iht GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale C-Flex
Diameter (metrisk) Udvendig 12,7 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Til brug med (applikation) Labanvendelser til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Maksimalt tryk 10 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C