Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Uigennemsigtig hvid
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Maksimalt tryk:
1 bar
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
2 bar
21 psi
22 psi
31 psi
9 psi
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Beskrivelse
Opfylder kravene fra forskellige brancher
- Ideel til generelle formål, engangsbrug og udvidede væskebaner
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI krav, FDA, GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,2 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne og lang levetid, biologisk, farmaceutisk, bioteknologi |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Vis mere |