Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre
GREENER_CHOICE
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
140.84 DKK - 191.71 DKK
Tekniske data
Mængde 1 Pakke
Type M50 Densitet Hydrometer
Nøjagtighed 0.001g/mL
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 387, ISO 649
Se flere specifikationer
Produkter 10
Artikelnummer Brand Specifik gravitationsområde Til brug med (applikation) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Specifik gravitationsområde Til brug med (applikation) Pris Antal & tilgængelighed  
12859167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/340/0
1,10 til 1,15 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12829167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/337/0
0,95 til 1,00 g/ml Justeret til lav overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-11-2025
Læg i indkøbskurv
12839167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/338/0
1,00 til 1,05 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12869167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/341/0
1,15 til 1,20 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Læg i indkøbskurv
12849167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/339/0
1,05 til 1,10 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12879167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/342/0
1,20 til 1,25 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12889167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/343/0
1,25 til 1,30 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12899167
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/344/0
1,30 til 1,35 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12809177
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/345/0
1,35 til 1,40 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 DKK
140.84 DKK / Hver
Spare 8.16 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12819177
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Brannan™
10/346/0
1,40 til 1,45 g/ml Justeret til medium overfladespænding
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
202.00 DKK
191.71 DKK / Hver
Spare 10.29 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
  • Kalibreret ved hjælp af de accepterede enheder af gram pr. milliliter (g/mL)
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
  • Fås til både lav og medium overfladespænding
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • 270 mm i længden
Tekniske data
Tekniske data
1 Pakke
0.001g/mL
ISO 387, ISO 649
Stålhagl
M50 Densitet Hydrometer
0.001 g/mL
270 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre