Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12829167
Specifik gravitationsområde:
0,95 til 1,00 g/ml
1,00 til 1,05 g/ml
1,05 til 1,10 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,15 til 1,20 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,25 til 1,30 g/ml
1,30 til 1,35 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
Til brug med (applikation):
Justeret til lav overfladespænding
Justeret til medium overfladespænding
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12829167
Brand: Brannan™ 10/337/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
  • Kalibreret ved hjælp af de accepterede enheder af gram pr. milliliter (g/mL)
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
  • Fås til både lav og medium overfladespænding
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • 270 mm i længden
Tekniske data
Mængde 1 Pakke
Type M50 Densitet Hydrometer
Nøjagtighed 0.001g/mL
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 387, ISO 649
Længde (metrisk) 270 mm
Ballast type Stålhagl
Til brug med (applikation) Justeret til lav overfladespænding
Specifik gravitationsområde 0,95 til 1,00 g/ml