Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre
Beschreibung
- BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
- Kalibreret ved hjælp af de accepterede enheder af gram pr. milliliter (g/mL)
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
- Fås til både lav og medium overfladespænding
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- 270 mm i længden
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 1 Pakke |
| Type | M50 Densitet Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.001g/mL |
| Inkrementer | 0.001 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 387, ISO 649 |
| Længde (metrisk) | 270 mm |
| Til brug med (applikation) | Justeret til medium overfladespænding |
| Specifik gravitationsområde | 1,20 til 1,25 g/ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?