Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre
Specifik gravitationsområde:
0,95 til 1,00 g/ml
1,00 til 1,05 g/ml
1,05 til 1,10 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,15 til 1,20 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,25 til 1,30 g/ml
1,30 til 1,35 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
Til brug med (applikation):
Justeret til lav overfladespænding
Justeret til medium overfladespænding
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
- Kalibreret ved hjælp af de accepterede enheder af gram pr. milliliter (g/mL)
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
- Fås til både lav og medium overfladespænding
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- 270 mm i længden
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Pakke |
| Type | M50 Densitet Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.001g/mL |
| Inkrementer | 0.001 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 387, ISO 649 |
| Længde (metrisk) | 270 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Til brug med (applikation) | Justeret til medium overfladespænding |
| Specifik gravitationsområde | 1,30 til 1,35 g/ml |