Få mere at vide
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre
Artikelnummer. 12889167
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,95 til 1,00 g/ml
1,00 til 1,05 g/ml
1,05 til 1,10 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,15 til 1,20 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,25 til 1,30 g/ml
1,30 til 1,35 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
Til brug med (applikation):
Justeret til lav overfladespænding
Justeret til medium overfladespænding
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
12889167 1,25 til 1,30 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12859167 1,10 til 1,15 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12829167 0,95 til 1,00 g/ml Justeret til lav overfladespænding Hver
12839167 1,00 til 1,05 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12869167 1,15 til 1,20 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12849167 1,05 til 1,10 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12879167 1,20 til 1,25 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12899167 1,30 til 1,35 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12809177 1,35 til 1,40 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
12819177 1,40 til 1,45 g/ml Justeret til medium overfladespænding Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12889167 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/343/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 DKK
    120.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.47 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • BS 718: 1991 er generelt på linje med ISO 387 og ISO 649
  • Kalibreret ved hjælp af de accepterede enheder af gram pr. milliliter (g/mL)
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
  • Fås til både lav og medium overfladespænding
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • 270 mm i længden
Tekniske data
Mængde 1 Pakke
Type M50 Densitet Hydrometer
Nøjagtighed 0.001g/mL
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 387, ISO 649
Længde (metrisk) 270 mm
Til brug med (applikation) Justeret til medium overfladespænding
Specifik gravitationsområde 1,25 til 1,30 g/ml