Få mere at vide
Buerkle™ Graduerede plastbægre med håndtag
Fremstillet af polypropylen for at være praktisk talt uforgængelig og meget gennemsigtig. Buerkle™ Graduerede plastbægre med håndtag.
Brand:  Buerkle™ 7104-2000
97.74 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11866433
  • 122.00 DKK / Hver
Consumables Monthly Promotion
Brug rabatkode 24227 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Permanente blå blæk gradueringer
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar til 121 °C
  • Velegnet til fødevarer
  • Integreret håndtag og tud for nem drypfri hældning
Tekniske data
Tekniske data
Klarhed
150 mm
Polypropylen
215 mm
Hver
Autoklaverbar
Blå gradueret skala
125 mm
2000 mL
Velegnet til fødevarer
Håndtag
Bægerglas
Ja
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Graduerede plastbægre med håndtag > Kapacitet: 2000 ml