Få mere at vide
Buerkle™ Bægere med håndtag og gennemsigtige inddelinger
Artikelnummer. 10540883 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 10540883
Brand: Buerkle™ 71022000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Buerkle™ Bægere med håndtag og gennemsigtige gradueringer tilbyder fremragende kemisk resistens, der gør dem anvendelige til en bred vifte af målebehov i laboratoriet. Det rektangulære håndtag giver pålidelig støtte og dispenseringskontrol.
  • PP (polypropylen)
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar
  • Uddannet til måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) base 125 mm
Diameter (metrisk) Øverst 150 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 215 mm
Inkluderer Håndtag
Mængde 6/Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Transparent skala