Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Griffin lavformede plastikbæger
Artikelnummer. 10084820
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10084820 2000 mL Hver
10116310 30 mL Pakke med 12
10556361 50 mL Pakke med 12
10176350 100 mL Pakke med 12
10340481 150 mL Pakke med 12
10547882 250 mL Pakke med 6
10166400 400 mL Pakke med 6
10761411 600 mL Pakke med 4
10084810 1000 mL Pakke med 3
10094820 4000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10084820 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12012000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    184.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.97 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Udfør præcis og effektiv hældning med disse lavformede bægerglas, med et enkelt-tud-design og letlæselige silketrykte gradueringer.
Udfør præcis og effektiv hældning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Beakers, som har et enkelt-tudsdesign og letlæselige silketrykte graderinger. Robust, genanvendelig konstruktion, der holder i årevis under typiske laboratorieforhold. Fremstillet udelukkende af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer for pålideligt lavt udvaskbart materiale og udvinde. Opfylder ISO/DIN 7056 internationale standarder for laboratorieplastvare-nøjagtighed. Dette produkt er ACT mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige købsbeslutninger.
Funktioner:
  • Ribber til nem stabling
  • Silketrykt med graderinger, størrelseskode, resinkode, katalognummer, maks. temperatur og “No Flame-symbol” for nem identifikation og sikker brug
  • Autoklavable/Gradueret
  • Opfylder ISO/DIN 7056 internationale standarder for laboratorieplastvarenøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Beaker Griffin Low-Form PP 2000 ml
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale PPCO
Graduation Range 200 til 2000 ml
Inkrementer 100 mL
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO/DIN 7056
Skala 200 ml til 2000 ml i 100 ml trin
Stil Griffin, Lav Form
ACT-mærke Ja