Få mere at vide
Buerkle™ Stabelbart gradueret bæger med åbent håndtag
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Gradueret bægerglas med graduering trykt i blåt. Bægere kan stables for at spare plads under opbevaring.
- Åbent håndtag med konisk form
- Polypropylen
- Klarhed
- Autoklaverbar
- Splintfri
- God kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Øverst | 148 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 212 mm |
| Inkluderer | Håndtag, integreret tud |
| Inkrementer | 20 mL |
| Mængde | Hver |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |