Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige plastbægre med håndtag og tud
Artikelnummer. 11387851 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 11387851
Brand: Corning™ 1015P2L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 5,98''
Diameter (metrisk) Udvendig 15.2 cm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til høj temperatur og kemisk modstand
Højde (engelsk) 8,54 tommer.
Højde (metrisk) 21.7 cm
Inkluderer Håndtag, Tud
Inkrementer 20 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 68 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 20 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN, ASTM Klasse A og B
Skala Blå gradueret skala
Stil Griffin