Få mere at vide
Azlon™ LPDE Slope Shoulder Wash Flasker
Funktionslukninger med præcisionsspidsede åbninger, ideel til dispensering af fin væskestråle. Azlon™ LDPE Slope Shoulder Wash Flasker designet til at passe til en række forskellige vaskebehov. Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning.
Brand: Azlon WGF241P
Beskrivelse
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Flasker designet til at passe til en række forskellige vaskebehov. Lukningerne har præcisionsspidsede åbninger, ideel til dispensering af fin væskestråle.
- Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
- Fitted with a choice of white or red polypropylene swivel dispensing closures
- Choice of three sizes
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Tekniske data
1000 mL | |
LDPE | |
–50 to 80°C | |
Yes | |
Narrow | |
246 mm | |
84 mm |
Translucent | |
5/PK | |
Red | |
Not Autoclavable | |
Round | |
Polypropylene | |
Cap |