Få mere at vide
Azlon™ LPDE Slope Shoulder Wash Flasker
Artikelnummer. p-8001814
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukningsfarve:
Hvid
Red
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10431625
Brand: Azlon WGF330P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Funktionslukninger med præcisionsspidsede åbninger, ideel til dispensering af fin væskestråle. Azlon™ LDPE Slope Shoulder Wash Flasker designet til at passe til en række forskellige vaskebehov. Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning.
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Flasker designet til at passe til en række forskellige vaskebehov. Lukningerne har præcisionsspidsede åbninger, ideel til dispensering af fin væskestråle.
  • Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
  • Udstyret med et udvalg af hvide eller røde drejelige dispenserlukker af polypropylen
  • Valg af tre størrelser
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 54mm
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 152 mm
Produkttype Vaskeflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 152 mm
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres