Få mere at vide
Azlon™ LPDE Slope Shoulder Wash Flasker
Beskrivelse
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Flasker designet til at passe til en række forskellige vaskebehov. Lukningerne har præcisionsspidsede åbninger, ideel til dispensering af fin væskestråle.
- Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
- Udstyret med et udvalg af hvide eller røde drejelige dispenserlukker af polypropylen
- Valg af tre størrelser
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 5/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –50 til 80 °C |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 246 mm |
| Vis mere |