Få mere at vide
Azlon™ LDPE bredhalsede vaskeflasker
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flasker kommer med farvekodede PP lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
Brand: Azlon WGW446P
266.08 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles leveres med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
- Firkantede skuldervaskeflasker med bred hals for let spildfri påfyldning
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
1000 mL | |
Gennemskinnelig | |
LDPE | |
–50 til 80 °C | |
Ja | |
Nej | |
Rund | |
Vaskeflaske | |
7,95 tommer. | |
90 mm | |
Ja |
33,81 oz. | |
Blå polypropylen lukning | |
5/PK | |
Blå | |
Må ikke autoklaveres | |
Brede | |
202 mm | |
3,54''. | |
Polypropylen | |
Kasket |