Få mere at vide
Azlon™ LDPE DIY trykte sikkerhedsvaskeflasker
Opret brugerdefinerede etiketter til disse gør-det-selv LDPE-vaskeflasker. Azlon™ LDPE DIY-trykte sikkerhedsvaskeflasker leveres med klæbende fareetiketter og er ideelle til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. DripLok™ dampventilationshætter giver øget sikkerhed med flygtige opløsningsmidler.
255.00 DKK - 892.00 DKK
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Inkluderer Lukning, blank skriveplade, klæbende fareskilte
Materiale LDPE
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukketype Lukningsfarve Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukketype Lukningsfarve Pris Antal & tilgængelighed  
12540066
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGW001VTML
250 mL Dampudluftning Hvid
390.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
12510066
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGW001PML
250 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid
255.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Læg i indkøbskurv
12520066
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGW002PML
500 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid
376.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Læg i indkøbskurv
12590056
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGW002VTML
500 mL Dampudluftning Hvid
892.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Læg i indkøbskurv
15307047
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGW004VTML
500 mL Dampudluftning Diverse
325.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
12500066
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGW020VTML
1000 mL Dampudluftning Hvid
672.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
12530066
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGW020PML
1000 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid
364.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Opret brugerdefinerede etiketter til disse gør-det-selv LDPE-vaskeflasker. Azlon™ LDPE DIY-trykte sikkerhedsvaskeflasker leveres med klæbende fareetiketter og er ideelle til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. DripLok™ dampventilationshætter giver øget sikkerhed med flygtige opløsningsmidler.
  • Gør-det-selv vask flasker med blankt skrivepanel
  • Uudsletteligt trykt på tre sprog (engelsk, fransk og tysk)
  • Leveres med selvklæbende faresedler
Tekniske data
Tekniske data
Gennemskinnelig
34 mm
LDPE
Polypropylen
38 mm
Lukning, blank skriveplade, klæbende fareskilte
Ja
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ LDPE DIY trykte sikkerhedsvaskeflasker