Få mere at vide
Azlon™ LDPE DIY trykte sikkerhedsvaskeflasker
Artikelnummer. 12520066
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukketype:
Dampudluftning
Ikke-ventilerende hætte
Lukningsfarve:
Diverse
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Lukningsfarve unitSize
12520066 500 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid Pakke med 5
12540066 250 mL Dampudluftning Hvid Pakke med 5
12510066 250 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid Pakke med 5
12590056 500 mL Dampudluftning Hvid Pakke med 5
15307047 500 mL Dampudluftning Diverse Hver
12500066 1000 mL Dampudluftning Hvid Pakke med 5
12530066 1000 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12520066 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. WGW002PML
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opret brugerdefinerede etiketter til disse gør-det-selv LDPE-vaskeflasker. Azlon™ LDPE DIY-trykte sikkerhedsvaskeflasker leveres med klæbende fareetiketter og er ideelle til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. DripLok™ dampventilationshætter giver øget sikkerhed med flygtige opløsningsmidler.
  • Gør-det-selv vask flasker med blankt skrivepanel
  • Uudsletteligt trykt på tre sprog (engelsk, fransk og tysk)
  • Leveres med selvklæbende faresedler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Inkluderer Lukning, blank skriveplade, klæbende fareskilte
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 163 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 75 mm
Lukketype Ikke-ventilerende hætte
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres