Få mere at vide
Azlon™ LDPE DIY trykte sikkerhedsvaskeflasker
Artikelnummer. 15307047
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukketype:
Dampudluftning
Ikke-ventilerende hætte
Lukningsfarve:
Diverse
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Lukningsfarve unitSize
15307047 500 mL Dampudluftning Diverse Hver
12540066 250 mL Dampudluftning Hvid Pakke med 5
12510066 250 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid Pakke med 5
12520066 500 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid Pakke med 5
12590056 500 mL Dampudluftning Hvid Pakke med 5
12500066 1000 mL Dampudluftning Hvid Pakke med 5
12530066 1000 mL Ikke-ventilerende hætte Hvid Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15307047 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. WGW004VTML
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opret brugerdefinerede etiketter til disse gør-det-selv LDPE-vaskeflasker. Azlon™ LDPE DIY-trykte sikkerhedsvaskeflasker leveres med klæbende fareetiketter og er ideelle til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. DripLok™ dampventilationshætter giver øget sikkerhed med flygtige opløsningsmidler.
  • Gør-det-selv vask flasker med blankt skrivepanel
  • Uudsletteligt trykt på tre sprog (engelsk, fransk og tysk)
  • Leveres med selvklæbende faresedler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Inkluderer Lukning, blank skriveplade, klæbende fareskilte
Materiale LDPE
Mængde 5/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til+ 80 °C
Lukningsfarve Diverse
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Dampudluftning