Få mere at vide
Azlon™ LDPE DIY trykte sikkerhedsvaskeflasker
Artikelnummer. 12530066
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukketype:
Dampudluftning
Ikke-ventilerende hætte
Lukningsfarve:
Diverse
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12530066
Brand: Azlon™ WGW020PML
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opret brugerdefinerede etiketter til disse gør-det-selv LDPE-vaskeflasker. Azlon™ LDPE DIY-trykte sikkerhedsvaskeflasker leveres med klæbende fareetiketter og er ideelle til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. DripLok™ dampventilationshætter giver øget sikkerhed med flygtige opløsningsmidler.
  • Gør-det-selv vask flasker med blankt skrivepanel
  • Uudsletteligt trykt på tre sprog (engelsk, fransk og tysk)
  • Leveres med selvklæbende faresedler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Inkluderer Lukning, blank skriveplade, klæbende fareskilte
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 202 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 90 mm
Lukketype Ikke-ventilerende hætte
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres