Få mere at vide
Azlon™ LDPE DIY trykte sikkerhedsvaskeflasker
Beskrivelse
Opret brugerdefinerede etiketter til disse gør-det-selv LDPE-vaskeflasker. Azlon™ LDPE DIY-trykte sikkerhedsvaskeflasker leveres med klæbende fareetiketter og er ideelle til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. DripLok™ dampventilationshætter giver øget sikkerhed med flygtige opløsningsmidler.
- Gør-det-selv vask flasker med blankt skrivepanel
- Uudsletteligt trykt på tre sprog (engelsk, fransk og tysk)
- Leveres med selvklæbende faresedler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 38 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 34 mm |
| Inkluderer | Lukning, blank skriveplade, klæbende fareskilte |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 5/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –50 til 80 °C |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |