Få mere at vide
Azlon HDPE runde flasker med smal hals
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. Azlon™ HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemikalieresistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Brand: Azlon BNH0250P
115.06 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24089" to get your promotional price.
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. AzlonTM HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemisk resistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
- Gennemsigtige, stive HDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
- Let, men meget holdbar i brug
- Batchcertifikat kan downloades online
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
Tekniske data
250 mL | |
18 mm | |
10/PK | |
Ja | |
Rund | |
Polypropylen | |
Skruelåg |
Gennemskinnelig | |
HDPE | |
Gennemskinnelig | |
Smal | |
129 mm | |
60 mm |