Få mere at vide
Buerkle™ HDPE runde flasker med tryklås
Artikelnummer. 15356388 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15356388
Brand: Buerkle™ 03080250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ HDPE runde flasker med snaplukning er velegnet til kosmetiske væsker, emulsioner, cremer og olier.
  • Flaske HDPE gennemsigtig, lukning PP
  • Trykknapper med hulØ 3 mm
  • Omkostningseffektiv og velskabt
  • Handy runde flasker med snap-action hængslet låg
  • Prøvetagning muligt pr. portion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Kosmetiske væsker, emulsioner, cremer og olier
Materiale HDPE
Mængde 1
Gennemsigtighed Ja
Trådstørrelse (metrisk) 22 mm
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 143 mm
Produkttype Flaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 3 mm
Lukketype Snap-action hængslet
Gennem lukkedispenseringen Ja