Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle flasker med smal hals
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
- Klare flasker til generelle formål
- Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Til væskeopbevaring og prøveudtagning |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | Ja |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Produkttype | Flaske med smal mund |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |