Få mere at vide
Fisherbrand™ Lækagesikre HDPE-flasker med smal mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11765383 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
59.1 mL
118.3 mL
236.5 mL
473 mL
946 mL
Halsfinish:
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Artikelnummer. 11765383
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomiske flasker med dobbeltforseglet, lækagesikker lukning.
Økonomiske flasker med dobbeltforseglet, lækagesikker lukning
  • Gennemsigtig HDPE
  • Smal mund
  • Ingen dryplæbe sikrer sikker, ren hældning
  • Foringsfri skruelåg påsat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz. (236,5 ml)
Kapacitet (metrisk) 236.5 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Neutral
Materiale HDPE
Halsfinish 24-410
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Produkttype Flaske med smal mund
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-410 mm
Lukketype Skruelåg