Få mere at vide
Azlon HDPE runde flasker med smal hals
Artikelnummer. p-8001787
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
nr. pr. pakke:
10/PK
110
1200
30
350
420
5/PK
60
800
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10608015
Brand: Azlon BNH0030PN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. Azlon™ HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemikalieresistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. AzlonTM HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemisk resistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Gennemsigtige, stive HDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
  • Let, men meget holdbar i brug
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 10/PK
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 66 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 33 mm
Lukketype Skruelåg