Få mere at vide
Ansell AccuTech™ 91-225 sterile latex renrumshandsker
BIOPHARMA
Tyk, ren og steril latex med et håndspecifikt design for komfort og fingerfærdighed. Anbefalet til klasse 100/ISO 5 renrumsmiljøer.
3324.29 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
12390160
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Ansell
91225060
6
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5935.00 DKK
3324.29 DKK / 200 par
Spare 2610.71 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Læg i indkøbskurv
12300170
BIOPHARMA
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
91225065
6.5
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5935.00 DKK
3324.29 DKK / 200 par
Spare 2610.71 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Læg i indkøbskurv
12310170
BIOPHARMA
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
91225070
7
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5935.00 DKK
3324.29 DKK / 200 par
Spare 2610.71 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Læg i indkøbskurv
12320170
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Ansell
91225075
7.5
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5935.00 DKK
3324.29 DKK / 200 par
Spare 2610.71 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  374.29 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-12-2025
Læg i indkøbskurv
12330170
BIOPHARMA
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
91225080
8
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5935.00 DKK
3324.29 DKK / 200 par
Spare 2610.71 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Læg i indkøbskurv
12425100
BIOPHARMA
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
91225085
8.5
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5935.00 DKK
3324.29 DKK / 200 par
Spare 2610.71 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-11-2025
Læg i indkøbskurv
12699771
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Ansell
91225090
9
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5935.00 DKK
3324.29 DKK / 200 par
Spare 2610.71 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Sterile engangshandsker' håndspecifikke ergonomiske design kombinerer komfort og fingerfærdighed.
  • Kompatibel med klasse 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljøer.
  • Tykkelsesniveauer sikrer en blanding af beskyttelse og taktil følsomhed.
  • Forstærket med PEARL™ Allergenreduktionsteknologi, som minimerer proteinindholdet under fremstillingsprocessen.
Tekniske data
Vis mere
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AccuTech™ 91-225 sterile latex renrumshandsker