Få mere at vide
Ansell AccuTech™ 91-225 sterile latex renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12310170 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12310170 7 200 par
12390160 6 200 par
12300170 6.5 200 par
12320170 7.5 200 par
12330170 8 200 par
12425100 8.5 200 par
12699771 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12310170 Leverandør Ansell Leverandørnr. 91225070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6426.00 DKK
    3594.51 DKK / 200 par
    Spare 2831.49 DKK
    44% Slukket
På lager
Tyk, ren og steril latex med et håndspecifikt design for komfort og fingerfærdighed. Anbefalet til klasse 100/ISO 5 renrumsmiljøer.
  • Sterile engangshandsker' håndspecifikke ergonomiske design kombinerer komfort og fingerfærdighed.
  • Kompatibel med klasse 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljøer.
  • Tykkelsesniveauer sikrer en blanding af beskyttelse og taktil følsomhed.
  • Forstærket med PEARL™ Allergenreduktionsteknologi, som minimerer proteinindholdet under fremstillingsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1
Belægningsmateriale Latex
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 9,1 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.23 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Renrum
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.23 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 9,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.23 mm
Handske manchet stil Lige
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 91-225
Serie AccuTech 91-225
Trækstyrke 24 MPa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm