Få mere at vide
Ansell AccuTech™ 91-225 sterile latex renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12300170 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 12300170
Brand: Ansell 91225065
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyk, ren og steril latex med et håndspecifikt design for komfort og fingerfærdighed. Anbefalet til klasse 100/ISO 5 renrumsmiljøer.
  • Sterile engangshandsker' håndspecifikke ergonomiske design kombinerer komfort og fingerfærdighed.
  • Kompatibel med klasse 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljøer.
  • Tykkelsesniveauer sikrer en blanding af beskyttelse og taktil følsomhed.
  • Forstærket med PEARL™ Allergenreduktionsteknologi, som minimerer proteinindholdet under fremstillingsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1
Belægningsmateriale Latex
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 9,1 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.23 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Cleanroom Use
Latex fri Nej
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 9,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.23 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Cleanroom Gloves
Størrelse 6.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 9,1 mio
Tykkelse (metrisk) 0.23 mm
Handske manchet stil Lige
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Trækstyrke 24 MPa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm