Få mere at vide
Ansell AccuTech™ 91-225 sterile latex renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12699771 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 12699771
Brand: Ansell 91225090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyk, ren og steril latex med et håndspecifikt design for komfort og fingerfærdighed. Anbefalet til klasse 100/ISO 5 renrumsmiljøer.
  • Sterile engangshandsker' håndspecifikke ergonomiske design kombinerer komfort og fingerfærdighed.
  • Kompatibel med klasse 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljøer.
  • Tykkelsesniveauer sikrer en blanding af beskyttelse og taktil følsomhed.
  • Forstærket med PEARL™ Allergenreduktionsteknologi, som minimerer proteinindholdet under fremstillingsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1
Belægningsmateriale Latex
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 9,1 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.23 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Cleanroom Use
Latex fri Nej
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 9,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.23 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Cleanroom Gloves
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 9,1 mio
Tykkelse (metrisk) 0.23 mm
Handske manchet stil Lige
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Trækstyrke 24 MPa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm