Beskrivelse
- Sterile engangshandsker' håndspecifikke ergonomiske design kombinerer komfort og fingerfærdighed.
- Kompatibel med klasse 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljøer.
- Tykkelsesniveauer sikrer en blanding af beskyttelse og taktil følsomhed.
- Forstærket med PEARL™ Allergenreduktionsteknologi, som minimerer proteinindholdet under fremstillingsprocessen.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1 |
| Belægningsmateriale | Latex |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Show More |