Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Rav, USP Type III soda-lime glas ideel til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere. Nem fjernelse af indhold.
254.26 DKK - 6250.00 DKK
Tekniske data
Farve Ravgul
Materiale Glas (type 3)
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Se flere specifikationer
Produkter 12
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pris Antal & tilgængelighed  
16174457
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911799A
15 mL Papirmasse/vinyl
5960.00 DKK
Pakke med 624
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-12-2025
Læg i indkøbskurv
16184357
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911438
30 mL PTFE/polyethylenskum
254.26 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
16184477
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911854
2500 mL PTFE/polyethylenskum
1680.00 DKK
Pakke med 12
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
16104367
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911440
120 mL PTFE/polyethylenskum
364.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
16134367
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911443
950 mL PTFE/polyethylenskum
566.00 DKK
Pakke med 12
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Læg i indkøbskurv
16164457
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911796
1250 mL PTFE/polyethylenskum
444.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
16194357
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911439
60 mL PTFE/polyethylenskum
382.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
16174477
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911852A
6 mL Papirmasse/vinyl
6250.00 DKK
Pakke med 720
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-02-2026
Læg i indkøbskurv
16114367
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911441
250 mL PTFE/polyethylenskum
566.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
16124367
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911442
500 mL PTFE/polyethylenskum
418.00 DKK
Pakke med 12
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
16174367
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911448A
60 mL Papirmasse/vinyl
1905.00 DKK
Pakke med 216
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-05-2026
Læg i indkøbskurv
16194477
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911857A
8 mL Papirmasse/vinyl
5330.00 DKK
Pakke med 912
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-02-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Bred åbning for nem overførsel af indhold
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, ideel til lysfølsomme faste stoffer
  • Klassisk form af vitaminflasker, ofte brugt i farmaceutisk emballage
  • Anvendes ofte i kemiske og miljømæssige applikationer
  • Hætter giver god slagstyrke og smidighed, kan omsmeltes efter at de er dannet
  • Cap liner er lavet af en vinylbelægning påført højdensitet polyethylen coated papir og derefter lamineret til papirmasse
Tekniske data
Tekniske data
Ravgul
Hvid
Brede
Polypropylen
Glas (type 3)
Ja
Pakningsflaske med bred mund
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter