Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164457 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 16164457
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav, USP Type III soda-lime glas ideel til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere. Nem fjernelse af indhold.
  • Bred åbning for nem overførsel af indhold
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, ideel til lysfølsomme faste stoffer
  • Klassisk form af vitaminflasker, ofte brugt i farmaceutisk emballage
  • Anvendes ofte i kemiske og miljømæssige applikationer
  • Hætter giver god slagstyrke og smidighed, kan omsmeltes efter at de er dannet
  • Cap liner er lavet af en vinylbelægning påført højdensitet polyethylen coated papir og derefter lamineret til papirmasse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1250 mL
Kapacitet (engelsk) 42,3 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 57 mm
Højde (metrisk) med lukning 92 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 6
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 70-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 89 mm
Produkttype Pakningsflaske med bred mund
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 106 mm