Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124367 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 16124367
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav, USP Type III soda-lime glas ideel til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere. Nem fjernelse af indhold.
  • Bred åbning for nem overførsel af indhold
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, ideel til lysfølsomme faste stoffer
  • Klassisk form af vitaminflasker, ofte brugt i farmaceutisk emballage
  • Anvendes ofte i kemiske og miljømæssige applikationer
  • Hætter giver god slagstyrke og smidighed, kan omsmeltes efter at de er dannet
  • Cap liner er lavet af en vinylbelægning påført højdensitet polyethylen coated papir og derefter lamineret til papirmasse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 50 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Højde (metrisk) med lukning 52 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 12
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 53-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 146 mm
Produkttype Pakningsflaske med bred mund
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 81 mm