Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- Bred åbning for nem overførsel af indhold
- Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, ideel til lysfølsomme faste stoffer
- Klassisk form af vitaminflasker, ofte brugt i farmaceutisk emballage
- Anvendes ofte i kemiske og miljømæssige applikationer
- Hætter giver god slagstyrke og smidighed, kan omsmeltes efter at de er dannet
- Cap liner er lavet af en vinylbelægning påført højdensitet polyethylen coated papir og derefter lamineret til papirmasse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,2 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 10 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 47 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 720 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 20-400 |
| Vis mere |