Få mere at vide
FISHERBRAND™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16114367 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pakningsstørrelse
16114367 250 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 24
16174457 15 mL Papirmasse/vinyl -
16184357 30 mL PTFE/polyethylenskum -
16184477 2500 mL PTFE/polyethylenskum -
16104367 120 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 24
16134367 950 mL PTFE/polyethylenskum -
16164457 1250 mL PTFE/polyethylenskum -
16194357 60 mL PTFE/polyethylenskum -
16174477 6 mL Papirmasse/vinyl -
16124367 500 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 12
16174367 60 mL Papirmasse/vinyl -
16194477 8 mL Papirmasse/vinyl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16114367
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav, USP Type III soda-lime glas ideel til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere. Nem fjernelse af indhold.
  • Bred åbning for nem overførsel af indhold
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, ideel til lysfølsomme faste stoffer
  • Klassisk form af vitaminflasker, ofte brugt i farmaceutisk emballage
  • Anvendes ofte i kemiske og miljømæssige applikationer
  • Hætter giver god slagstyrke og smidighed, kan omsmeltes efter at de er dannet
  • Cap liner er lavet af en vinylbelægning påført højdensitet polyethylen coated papir og derefter lamineret til papirmasse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 41 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 32 mm
Højde (metrisk) med lukning 122 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 45-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 119 mm
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45-400 mm
Diameter (metrisk) 65 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 8,5 oz.
Form Round
Produkttype Pakningsflaske med bred mund