Få mere at vide
Brady™ Aggressive klæbende multifunktionelle polyesteretiketter
Mærk nemt komponenter med termisk overførsel, blankt permanent polyester-etiketmateriale (B-422). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketprinter.
259.00 DKK - 710.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Polyester
Se flere specifikationer
Produkter 10
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Format Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Format Pris Antal & tilgængelighed  
17950710
Dokumentvisning
Brady™
170738
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) Patron (tape)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
680.00 DKK
645.77 DKK / Pakke med 480
Spare 34.23 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17920710
Dokumentvisning
Brady™
170736
0,75 x 1,5 tommer. Patron (tape)
432.00 DKK
Pakke med 180
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17920770
Dokumentvisning
Brady™
170739
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) Patron (tape)
585.00 DKK
Pakke med 260
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17910710
Dokumentvisning
Brady™
170737
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H) Patron (tape)
259.00 DKK
Pakke med 180
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17970680
Dokumentvisning
Brady™
170730
25 fod x 0,375 tommer. Kontinuerlig
360.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17980680
Dokumentvisning
Brady™
170731
25 fod x 0,475 tommer. Kontinuerlig
452.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17990680
Dokumentvisning
Brady™
170732
25 fod x 0,5 tommer. Kontinuerlig
425.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17921940
Dokumentvisning
Brady™
170733
25 fod x 0,625 tommer. Kontinuerlig
710.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17900690
Dokumentvisning
Brady™
170734
25 fod x 1 tommer. Kontinuerlig
545.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17801779
Dokumentvisning
Brady™
170859
25 fod x 1,5 tommer. Kontinuerlig
605.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designet til en bred vifte af applikationer såsom mærkningsudstyr, printkort, panelkomponenter og stregkoder
  • Konstrueret til at modstå slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som alkohol, olie og vand
  • Lavet med en permanent akrylklæber, der klæber til ru, glatte og pulverlakerede flade overflader
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Hvid
Polyester
Aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
-40 °C til 100 °C
0.102 mm
Permanent akryl
Glans
Ikke steril
-40 °F til 212 °F
0,004 tommer
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater