Få mere at vide
Brady™ Aggressive klæbende multifunktionelle polyesteretiketter
Mærk nemt komponenter med termisk overførsel, blankt permanent polyester-etiketmateriale (B-422). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170859
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17801779
  • 605.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designet til en bred vifte af applikationer såsom mærkningsudstyr, printkort, panelkomponenter og stregkoder
  • Konstrueret til at modstå slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som alkohol, olie og vand
  • Lavet med en permanent akrylklæber, der klæber til ru, glatte og pulverlakerede flade overflader
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Hvid
Kontinuerlig
Label
Aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
1
-40 °C til 100 °C
0.102 mm
25 ft.
1,5 tommer
M5C-1500-422
Permanent akryl
Glans
Polyester
Ikke steril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °F til 212 °F
0,004 tommer
25 fod x 1,5 tommer.
7.62 m
38.10 mm