Få mere at vide
Brady™ Aggressive klæbende multifunktionelle polyesteretiketter
Mærk nemt komponenter med termisk overførsel, blankt permanent polyester-etiketmateriale (B-422). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand: Brady™ 170737
Beskrivelse
- Designet til en bred vifte af applikationer såsom mærkningsudstyr, printkort, panelkomponenter og stregkoder
- Konstrueret til at modstå slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som alkohol, olie og vand
- Lavet med en permanent akrylklæber, der klæber til ru, glatte og pulverlakerede flade overflader
Tekniske data
| UL anerkendt til UL969, CSA accepteret, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Hvid | |
| Patron (tape) | |
| Label | |
| Aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning | |
| 180 | |
| -40 °C til 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 1,5 tommer | |
| 12.70 mm | |
| 38.10 mm |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F til 212 °F | |
| 0,004 tommer | |
| 12,70 mm (B) x 38,10 mm (H) | |
| 0,5 tommer | |
| 1,5 tommer | |
| M4-89-422 |