Få mere at vide
Brady™ Aggressive klæbende multifunktionelle polyesteretiketter
Mærk nemt komponenter med termisk overførsel, blankt permanent polyester-etiketmateriale (B-422). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand: Brady™ 170736
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Designet til en bred vifte af applikationer såsom mærkningsudstyr, printkort, panelkomponenter og stregkoder
- Konstrueret til at modstå slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som alkohol, olie og vand
- Lavet med en permanent akrylklæber, der klæber til ru, glatte og pulverlakerede flade overflader
Tekniske data
| UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Hvid | |
| Patron (tape) | |
| Label | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning, lednings- og kabelmærkning | |
| 180 | |
| -40 °C til 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 0,75 tommer | |
| 19.05 mm | |
| 38.10 mm |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F til 212 °F | |
| 0,004 tommer | |
| 0,75 x 1,5 tommer. | |
| 0,75 tommer | |
| 1,5 tommer | |
| M4-90-422 |