Få mere at vide
Brady™ Aggressive klæbende multifunktionelle polyesteretiketter
Mærk nemt komponenter med termisk overførsel, blankt permanent polyester-etiketmateriale (B-422). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170738
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17950710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 DKK
    645.77 DKK / Pakke med 480
    Spare 34.23 DKK
    5% Slukket
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designet til en bred vifte af applikationer såsom mærkningsudstyr, printkort, panelkomponenter og stregkoder
  • Konstrueret til at modstå slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som alkohol, olie og vand
  • Lavet med en permanent akrylklæber, der klæber til ru, glatte og pulverlakerede flade overflader
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Hvid
Patron (tape)
Label
Aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
480
-40 °C til 100 °C
0.102 mm
0,5 tommer
25.40 mm
12.70 mm
Permanent akryl
Glans
Polyester
Ikke steril
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F til 212 °F
0,004 tommer
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
1 in
0,5 tommer
M4-47-422