Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
213.00 DKK - 532.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
|---|---|
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Format | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Format | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17900750
|
Brady™
170802 |
20,96 mm (B) x 9,53 mm (H) | Patron (tape) |
446.29 DKK 429.98 DKK / Pakke med 220 Spare 16.31 DKK 3% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17960740
|
Brady™
170796 |
0,5 x 0,75 tommer. | Udstanset |
292.00 DKK
Pakke med 220 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17841809
|
Brady™
170929 |
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) | Udstanset |
467.00 DKK
Pakke med 200 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17910670
|
Brady™
170803 |
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) | Patron (tape) |
478.00 DKK
Pakke med 180 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17900670
|
Brady™
170808 |
48,26 mm (B) x 25,40 mm (H) | Patron (tape) |
335.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17871809
|
Brady™
170934 |
1,25 x 1,5 tommer. | Udstanset |
532.00 DKK
Pakke med 160 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17940680
|
Brady™
170793 |
9,53 mm (B) x 4,88 m (L) | Kontinuerlig |
213.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17940700
|
Brady™
170794 |
12,70 mm (B) x 4,88 m (L) | Kontinuerlig |
223.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17900770
|
Brady™
170795 |
16 fod x 0,75 tommer. | Kontinuerlig |
287.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17821759
|
Brady™
170927 |
16 fod x 1 tommer. | Kontinuerlig |
373.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17871779
|
Brady™
170928 |
16 fod x 1,5 tommer. | Kontinuerlig |
355.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
- Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
| UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Hvid | |
| Nylon Klæde | |
| -40 °F til 194 °F | |
| 0.0065 in |
| Permanent akryl | |
| Mat | |
| Ikke steril | |
| -40°C to 90°C | |
| 0.166 mm |