Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand: Brady™ 170796
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
- Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
| UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Hvid | |
| Udstanset | |
| Thermal Transfer | |
| Ikke steril | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F til 194 °F | |
| 0,0065 tommer | |
| 0,5 x 0,75 tommer. | |
| 0,75 tommer | |
| 0,5 tommer | |
| M4-11-499 |
| Permanent akryl | |
| Mat | |
| Nylon Klæde | |
| Label | |
| Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning | |
| 220 | |
| -40 °C til 90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 0,5 tommer | |
| 19.05 mm | |
| 12.70 mm |