Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170795
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17900770
  • 297.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Hvid
Kontinuerlig
Thermal Transfer
Ikke steril
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F til 194 °F
0,0065 tommer
16 fod x 0,75 tommer.
4.88 m
19.05 mm
Permanent akryl
Mat
Nylon Klæde
Label
Komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
1
-40 °C til 90 °C
0.166 mm
16 ft.
0,75 tommer
M4C-750-499