Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand: Brady™ 170927
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
- Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
| UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Thermal Transfer | |
| Ikke steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °F til 194 °F | |
| 0,0065 tommer | |
| 16 fod x 1 tommer. | |
| 4.88 m | |
| 25.40 mm |
| Permanent akryl | |
| Mat | |
| Nylon Klæde | |
| Label | |
| Komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning | |
| 1 | |
| -40 °C til 90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 16 ft. | |
| 1 in | |
| M5C-1000-499 |