Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter
B-499 nylonstofetiketten er lavet af sejt og alsidigt etiketmateriale til generelle formål. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
Brand:  Brady™ 170803
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17910670
  • 495.00 DKK / Pakke med 180
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til mærkning af stramt buede overflader såsom ledninger og kabler, såvel som laboratorier til generelle formål, udstyrspaneler, frontplader og klemrækker
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Permanente selvklæbende etiketter, der klæber på både glatte, ru og pulverlakerede overflader
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Hvid
Patron (tape)
Thermal Transfer
Ikke steril
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F til 194 °F
0,0065 tommer
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
1 in
0,5 tommer
M4-131-499
Permanent akryl
Mat
Nylon Klæde
Label
Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning
180
-40 °C til 90 °C
0.166 mm
0,5 tommer
25.40 mm
12.70 mm