Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ Elektrisk isolerende handsker
Disse elektriske isoleringshandsker er ergonomisk designet med naturgummiisolering for en ultimativ pasform, der giver komfort og ydeevne hele dagen for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
484.78 DKK
Tekniske data
Renrumsklasse | Klasse 0 |
---|---|
Applikationer | Industri |
Farve | Gul |
Materiale | Natur latex gummi |
Til brug med (applikation) | Anvendelser med risiko for berøringsspænding; Elektriske entreprenører; Fremstilling og reparation af hybridmotorer; Vedligeholdelsesreparationer og -operationer i alle industrielle miljøer (MRO ); Reparation og vedligeholdelse af massetransport; Vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm; Telecom reparation nær elektriske ledninger |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17348182
|
Ansell™
RIG0014Y070 |
7 |
730.00 DKK 484.78 DKK / 1 par Spare 245.22 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17358182
|
Ansell™
RIG0014Y080 |
8 |
730.00 DKK 484.78 DKK / 1 par Spare 245.22 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17368182
|
Ansell™
RIG0014Y090 |
9 |
730.00 DKK 484.78 DKK / 1 par Spare 245.22 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17378182
|
Ansell™
RIG0014Y100 |
10 |
730.00 DKK 484.78 DKK / 1 par Spare 245.22 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17388182
|
Ansell™
RIG0014Y110 |
11 |
730.00 DKK 484.78 DKK / 1 par Spare 245.22 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17398182
|
Ansell™
RIG0014Y120 |
12 |
730.00 DKK 484.78 DKK / 1 par Spare 245.22 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
- Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
- Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
- Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
- Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
- Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
Tekniske data
Klasse 0 | |
Gul | |
Anvendelser med risiko for berøringsspænding; Elektriske entreprenører; Fremstilling og reparation af hybridmotorer; Vedligeholdelsesreparationer og -operationer i alle industrielle miljøer (MRO ); Reparation og vedligeholdelse af massetransport; Vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm; Telecom reparation nær elektriske ledninger |
Industri | |
Natur latex gummi | |
1000 V |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ ActivArmr™ Elektrisk isolerende handsker